2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₇ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12922757 Numéro CAS: 112777-30-7 |