Imprimer
2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Pyridyl)isopropyl Alcohol
OR951271-25G OR951271-5G
APOSOR951271-25GEA 81.2 EUR
APOSOR951271-25G APOSOR951271-5G
2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
2-(4-Pyridyl)-2-propanol
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071746
Numéro CAS: 15031-78-4