Imprimer
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951254-1G OR951254-5G
APOSOR951254-1GEA 270 EUR
APOSOR951254-1G APOSOR951254-5G
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol 98%
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911800
Numéro CAS: 518314-64-2