Imprimer
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951180-1G OR951180-5G
APOSOR951180-1GEA 161 EUR
APOSOR951180-1G APOSOR951180-5G
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid 98%
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00642411
Numéro CAS: 25173-36-8