2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₄O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00463165 Numéro CAS: 25141-58-6 |