Imprimer
trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR951159-100G OR951159-25G
APOSOR951159-100GEA 109 EUR
APOSOR951159-100G APOSOR951159-25G
trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate 97%
trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₁₃NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06411231
Numéro CAS: 32175-00-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III