Imprimer
Bromure de 4-méthylphénéthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951094-1G OR951094-5G
APOSOR951094-1GEA 21.5 EUR
APOSOR951094-1G APOSOR951094-5G
Bromure de 4-méthylphénéthyle 97%
Bromure de 4-méthylphénéthyle
Formule: C₉H₁₁Br
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050368
Numéro CAS: 6529-51-7