Imprimer
1,5-Naphthyridin-4-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951046-1G OR951046-250MG
APOSOR951046-1GEA 155 EUR
APOSOR951046-1G APOSOR951046-250MG
1,5-Naphthyridin-4-ol 95%
1,5-Naphthyridin-4-ol
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234402
Numéro CAS: 5423-54-1