Imprimer
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951031-1G OR951031-250MG
APOSOR951031-1GEA 282 EUR
APOSOR951031-1G APOSOR951031-250MG
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Poids moléculaire: 176.2151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495891
Numéro CAS: 785760-03-4