Imprimer
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951012-1G OR951012-250MG
APOSOR951012-1GEA 435 EUR
APOSOR951012-1G APOSOR951012-250MG
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid 95%
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09043034
Numéro CAS: 58228-89-0