2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉ClO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044670 Numéro CAS: 938-95-4 |