Imprimer
Phenyl propionate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Propionic Acid Phenyl Ester
OR950919-25G OR950919-5G
APOSOR950919-25GEA 120 EUR
APOSOR950919-25G APOSOR950919-5G
Phenyl propionate 95%
Phenyl propionate
Formule: C₉H₁₀O₂
Poids moléculaire: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053765
Numéro CAS: 637-27-4