2-Isopropyl-N,2,3-triméthylbutanamide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₂₁NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00130070 Numéro CAS: 51115-67-4 |