Imprimer
p-Tolyldiethanolamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, 2,2'-(4-Methylphenylimino)diethanol, 2,2'-(p-Tolylimino)diethanol, 2,2'-(p-Tolylazanediyl)diethanol
OR950575-100G OR950575-1KG OR950575-500G
APOSOR950575-100GEA 58 EUR
APOSOR950575-100G APOSOR950575-1KG APOSOR950575-500G
p-Tolyldiethanolamine 95%
p-Tolyldiethanolamine
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 195.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020580
Numéro CAS: 3077-12-1