Imprimer
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR950533-1G OR950533-5G
APOSOR950533-1GEA 90.2 EUR
APOSOR950533-1G APOSOR950533-5G
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid
Formule: C₈H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258116
Numéro CAS: 37631-92-8