Imprimer
4-Nitro-D-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-D-Phe(4-NO2)-OH, H-D-Phe(4-NO₂)-OH
OR9505-100G OR9505-25G OR9505-5G
APOSOR9505-100GEA 95.7 EUR
APOSOR9505-100G APOSOR9505-25G APOSOR9505-5G
4-Nitro-D-phenylalanine
4-Nitro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066016
Numéro CAS: 56613-61-7
EINECS: 213-446-8