Imprimer
Methyl acetylsalicylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR950288-25G OR950288-500G
APOSOR950288-25GEA 35.8 EUR
APOSOR950288-25G APOSOR950288-500G
Methyl acetylsalicylate 95%
Methyl acetylsalicylate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014978
Numéro CAS: 580-02-9