Imprimer
3,6-Diméthyl-4-octyne-3,6-diol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR950160-25G OR950160-100G OR950160-500G OR950160-5G
APOSOR950160-25GEA 116 EUR
APOSOR950160-25G APOSOR950160-100G APOSOR950160-500G APOSOR950160-5G
3,6-Diméthyl-4-octyne-3,6-diol 95%
3,6-Diméthyl-4-octyne-3,6-diol
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004480
Numéro CAS: 78-66-0