Acide 6-bromo-5-méthyl-3-pyridinemétaborique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Bromo-5-methylopyridine-3-boronic acid, 6-Bromo-5-methyl-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Bromo-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Formule:
C₆H₇BBrNO₂ Point de fusion: 238…240 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08274468 Numéro CAS: 1003043-34-2 |