Imprimer
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, (6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR9500-1G OR9500-5G OR9500-25G
APOSOR9500-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9500-1G APOSOR9500-5G APOSOR9500-25G
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BClNO₂
Point de fusion: 180…183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411564
Numéro CAS: 1003043-40-0