Imprimer
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Ethoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR9499-1G OR9499-25G OR9499-5G
APOSOR9499-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9499-1G APOSOR9499-25G APOSOR9499-5G
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₃
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201036
Numéro CAS: 854373-97-0