Imprimer
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949809-1G OR949809-5G
APOSOR949809-1GEA 271 EUR
APOSOR949809-1G APOSOR949809-5G
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Formule: C₇H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26792594
Numéro CAS: 90392-05-5