Imprimer
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949800-1G OR949800-250MG
APOSOR949800-1GEA 87.3 EUR
APOSOR949800-1G APOSOR949800-250MG
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Formule: C₁₂H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00608546
Numéro CAS: 79023-51-1