Imprimer
(2-Méthoxyéthyl)benzène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Phenylethyl methyll ether, Methyl Phenethyl ether
OR949664-25G OR949664-500G
APOSOR949664-25GEA 132 EUR
APOSOR949664-25G APOSOR949664-500G
(2-Méthoxyéthyl)benzène 95%
(2-Méthoxyéthyl)benzène
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025912
Numéro CAS: 3558-60-9