Imprimer
3-Méthylcyclohexanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methylhexalin
OR949642-25G OR949642-500G OR949642-5G
APOSOR949642-25GEA 0 EUR
APOSOR949642-25G APOSOR949642-500G APOSOR949642-5G
3-Méthylcyclohexanol 95%
3-Méthylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O
Poids moléculaire: 114.19 g/mol
Point de fusion: -74
Point éclair: 69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001446
Numéro CAS: 591-23-1