Imprimer
2-Chloro-4-ethoxy-6-methyl-pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949617-1G OR949617-250MG
APOSOR949617-1GEA 119 EUR
APOSOR949617-1G APOSOR949617-250MG
2-Chloro-4-ethoxy-6-methyl-pyrimidine 95%
2-Chloro-4-ethoxy-6-methylpyrimidine
Formule: C₇H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234338
Numéro CAS: 37482-64-7