Imprimer
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949501-1G OR949501-250MG
APOSOR949501-1GEA 647 EUR
APOSOR949501-1G APOSOR949501-250MG
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Poids moléculaire: 177.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690249
Numéro CAS: 859850-79-6