1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Formule:
C₉H₉ClO₃S Point de fusion: 142…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00202209 Numéro CAS: 24437-48-7 |