Imprimer
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-hydroxymethylphenylboronic acid
OR9493-1G OR9493-5G OR9493-25G
APOSOR9493-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9493-1G APOSOR9493-5G APOSOR9493-25G
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656270
Numéro CAS: 1003042-59-8