Imprimer
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2-Chloro-5-formylphenyl)boronic acid
OR9492-1G OR9492-5G OR9492-25G
APOSOR9492-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9492-1G APOSOR9492-5G APOSOR9492-25G
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656269
Numéro CAS: 1150114-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III