Imprimer
4-Methyl-2-thiazolecarbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR948386-1G OR948386-250MG
APOSOR948386-1GEA 538 EUR
APOSOR948386-1G APOSOR948386-250MG
4-Methyl-2-thiazolecarbonitrile 95%
4-Methyl-2-thiazolecarbonitrile
Formule: C₅H₄N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276856
Numéro CAS: 100516-98-1