Imprimer
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947992-1G OR947992-250MG
APOSOR947992-1GEA 126 EUR
APOSOR947992-1G APOSOR947992-250MG
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Formule: C₇H₅NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111016
Numéro CAS: 69879-30-7