Imprimer
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947764-1G OR947764-5G
APOSOR947764-1GEA 319 EUR
APOSOR947764-1G APOSOR947764-5G
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol 95%
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol
Formule: C₉H₁₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 752970-45-9