Imprimer
Glycidyl methyl ether 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947696-25G OR947696-5G OR947696-1G
APOSOR947696-25GEA 0 EUR
APOSOR947696-25G APOSOR947696-5G APOSOR947696-1G
Glycidyl methyl ether 90%
Glycidyl methyl ether
Formule: C₄H₈O₂
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005140
Numéro CAS: 930-37-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III