Imprimer
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947693-100MG OR947693-1G OR947693-250MG
APOSOR947693-100MGEA 219 EUR
APOSOR947693-100MG APOSOR947693-1G APOSOR947693-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659646
Numéro CAS: 122222-09-7