Imprimer
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9472-1G OR9472-250MG
APOSOR9472-1GEA 227 EUR
APOSOR9472-1G APOSOR9472-250MG
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₁BN₂O₃
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235074
Numéro CAS: 874290-64-9