Imprimer
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-(Acetoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR9468-1G OR9468-5G
APOSOR9468-1GEA 139 EUR
APOSOR9468-1G APOSOR9468-5G
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Poids moléculaire: 193.99 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235082
Numéro CAS: 326496-51-9