Imprimer
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946530-1G OR946530-500MG OR946530-5G
APOSOR946530-1GEA 336 EUR
APOSOR946530-1G APOSOR946530-500MG APOSOR946530-5G
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22126097
Numéro CAS: 425675-94-1