Imprimer
3,3,5,5-Tetramethylmorpholin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946508-1G OR946508-250MG
APOSOR946508-1GEA 806 EUR
APOSOR946508-1G APOSOR946508-250MG
3,3,5,5-Tetramethylmorpholin-2-one 95%
3,3,5,5-Tetramethylmorpholin-2-one
Formule: C₈H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09722829
Numéro CAS: 90032-83-0