Acide 5-bromo-2-méthoxy-nicotinique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆BrNO₃ Point de fusion: 156…158 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06656771 Numéro CAS: 54916-66-4 |