Imprimer
3-Cyano-N-methylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946459-1G OR946459-5G
APOSOR946459-1GEA 155 EUR
APOSOR946459-1G APOSOR946459-5G
3-Cyano-N-methylbenzamide 98%
3-Cyano-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09939344
Numéro CAS: 363186-09-8