Imprimer
3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946448-1G OR946448-250MG
APOSOR946448-1GEA 364 EUR
APOSOR946448-1G APOSOR946448-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08144122
Numéro CAS: 73244-50-5