Imprimer
4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946440-10G OR946440-1G OR946440-5G
APOSOR946440-10GEA 502 EUR
APOSOR946440-10G APOSOR946440-1G APOSOR946440-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08144121
Numéro CAS: 36824-00-7