Imprimer
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946386-1G OR946386-5G
APOSOR946386-1GEA 290 EUR
APOSOR946386-1G APOSOR946386-5G
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 96%
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04989720
Numéro CAS: 43094-86-6