1,2-Cyclopentane diformic anhydride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₈O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
5763-49-5 |