Imprimer
Acide 5-méthyl-2-thenoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
OR9459-100G OR9459-25G OR9459-5G
APOSOR9459-100GEA 110 EUR
APOSOR9459-100G APOSOR9459-25G APOSOR9459-5G
Acide 5-méthyl-2-thenoïque
Acide 5-méthyl-2-thenoïque
Formule: C₆H₆O₂S
Poids moléculaire: 142.18 g/mol
Point de fusion: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005439
Numéro CAS: 1918-79-2