Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08559008 Numéro CAS: 1036733-11-5 |