Imprimer
4-Nitro-2-picoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methyl-4-nitropyridine
OR9449-1G OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA 46.6 EUR
APOSOR9449-1G APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picoline
4-Nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095077
Numéro CAS: 13508-96-8