Imprimer
5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR944886-1G OR944886-5G
APOSOR944886-1GEA 292 EUR
APOSOR944886-1G APOSOR944886-5G
5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
5-Formyl-2-methylbenzonitrile
Formule: C₉H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12197728
Numéro CAS: 27613-36-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III