Imprimer
Acide 2,5-dichloroisonicotinique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR9438-100G OR9438-25G
APOSOR9438-100GEA 260 EUR
APOSOR9438-100G APOSOR9438-25G
Acide 2,5-dichloroisonicotinique
Acide 2,5-dichloroisonicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Poids moléculaire: 192 g/mol
Point de fusion: 235…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466640
Numéro CAS: 88912-26-9